Analysenkoffer mit Testbestecken, VISOCOLOR® ECO
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Analysenkoffer sind flexibel einsetzbare Hilfsmittel für alle Anwendungsbereiche der Wasser- und Bodenanalytik. Die Koffer sind ideal für die Kontrolle von Gewässern, für die Fischzucht und viele andere Anwendungen im Bereich des Umweltmanagements und der Wasserüberwachung.
- Stabile Koffer mit hochwertigem Schaumstoffeinsatz
- Bestückte Koffer oder leere Koffer zur individuellen Zusammenstellung von Testbestecken
Die Analysenkoffer ermöglichen es, direkt an der Probenahmestelle in kurzer Zeit Analysenwerte zu ermitteln. Chemische Vorkenntnisse oder Erfahrung sind nicht erforderlich, um einen Test durchführen oder einen Koffer effektiv einsetzen zu können.
Lieferumfang: Dieser Koffer enthält die folgenden Testbestecke: Ammonium, Carbonathärte, Gesamthärte, Nitrat, Nitrit, pH, Phosphat. Für eine besonders einfache und bequeme Handhabung enthalten die Koffer außerdem alle notwendigen Testanleitungen und Zubehörteile für die Analyse.