Kolorimetrische Schnellteste, chlor, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
920015 920115 931015 931090 931215 931290 935019 931016 931216 931217 931219 931035 936220.1 931235
MANA920015EA 119 EUR
MANA920015 MANA920115 MANA931015 MANA931090 MANA931215 MANA931290 MANA935019 MANA931016 MANA931216 MANA931217 MANA931219 MANA931035 MANA936220.1 MANA931235
Kolorimetrische Schnellteste, chlor, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Die Zugabe von Chlor in Schwimmbädern, Wasserreservoirs und Wasserleitungen ist ein bewährtes Verfahren, um Wasser keimfrei zu machen. In richtiger Dosierung werden schädliche Mikroorganismen vernichtet, viele Verunreinigungen entfernt und Algenwuchs verhindert. Es ist notwendig, den Chlorgehalt laufend zu überprüfen, da ein Chlorüberschuss den Geschmack sowie den Geruch des Wassers beeinträchtigt und darüber hinaus gefährdend wirkt.
Man unterscheidet zwischen freiem Chlor und gebundenem Chlor (Chloramine); deren Summe wird als Gesamtchlor bezeichnet.