NANOCOLOR Zirconium 100 Rundküvettentest Messbereich: 5-100 mg/L Zr Pg. à 20 Bestimmungen kein Gefahrgut nach Transportvorschrifte n 1 * 1 KIT
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NANOCOLOR Zirconium 100 tube test measuring range: 5-100 mg/L Zr sufficient for 20 determinations no dangerous goods according tra nsport regulations 1 * 1 KIT