NANOCOLOR Chromat 5 Rundküvettentest mit Barcode Pg. à 20 Bestimmungen 1 * 1 KIT
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Test kit, NANOCOLOR® Chromate 5, test no. 0-24, NANOCOLOR®, Range: 0,05 - 2,00 mg/L; 0,1 - 4,0 mg/L (CrO₄²⁻), For unit: UV/VIS II;VIS II;PF-12Plus;500 D;Advance;MT Easy VIS;MT Easy UV