NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Nitrite
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985068 985069
MANA985068EA 74.7 EUR
MANA985068 MANA985069
NANOCOLOR® Photometric Tube Tests, Nitrite
Umwelt-Prüfkits
  • Messung direkt in der Rundküvette, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
  • Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
  • Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Röhrchen
  • 16 mm (AD) Röhrchen für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in runden 16 mm (AD) Küvetten ausgewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Klärschlammaufschluss: Nein
Aufschluss: Nein
NanOx Metall: Nein
NanOx: Nein
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Robuste Box mit 20 Rundküvetten. Ausreichend für 20 Tests.