NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettentests, Zinn
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
- Messung direkt in der Rundküvette, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Röhrchen
- 16 mm (AD) Röhrchen für einfaches Pipettieren
Das Testkit wird in 16 mm (AD) Röhrchen ausgewertet. Es ist auf NANOCOLOR® Photometer vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Klärschlammaufschluss: Nein
Aufschlusssatz: Nein
NanOx Metall: Nein
NanOx N: Nein
Aufschlusstemperatur:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Anmerkung: Für Auswertung auf dem Photometer PF-12Plus wird ein Sonderfilter (520 nm) benötigt, Messbereich auf dem NANOCOLOR VIS II.