Mikroskop-Deckgläser, 24x70 mm, Borosilikatglas D 263 M hickness No. 1 (0,13-0,16 mm), CE-gekennzeichnet, 100 Stück /Scharnierdeckel-Kunststoffbox, 1000 Stück/Karton, 25.000 Stück/Multipack, MARIENFELD SUPERIOR Microscope cover glasses, 24x70 mm, bo 1 * 1.000 ST
Lieferant: MARIENFELD
Mikroskop-Deckgläser, 24x70 mm, Borosilikatglas D 263 M hickness No. 1 (0,13-0,16 mm), CE-gekennzeichnet, 100 Stück /Scharnierdeckel-Kunststoffbox, 1000 Stück/Karton, 25.000 Stück/Multipack, MARIENFELD SUPERIOR Microscope cover glasses, 24x70 mm, bo 1 * 1.000 ST
Neuer Artikel bei VWR!