Zählkammern, Neubauer
Lieferant: MARIENFELD
0640111 0640110 0640130 0640131
MARI0640111EA 56.15 EUR
MARI0640111 MARI0640110 MARI0640130 MARI0640131
Zählkammern, Neubauer
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammern sind zur Leukozyten- und Erythrozytenzählung konzipiert.
  • Doppelte Netzteilung
  • Zwei Zählnetze mit einer Teilung
Standards: IVD 98/79/EC
Lieferumfang: Mit zwei Deckgläsern.