Auf dem hellen, aufgedruckten Beschriftungsfeld unserer UniMark Objektt hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8037/1 Abmessungen: ca. 76 x 26 mm, Stärke ca. 1 mm mit farbigem Beschr 1 * 2.500 ST
Lieferant: MARIENFELD
Auf dem hellen, aufgedruckten Beschriftungsfeld unserer UniMark Objektt hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8037/1 Abmessungen: ca. 76 x 26 mm, Stärke ca. 1 mm mit farbigem Beschr 1 * 2.500 ST