Schraubkappen mit Tropfpipette für Gewindeflaschen
Lieferant: MARIENFELD
5459903
MARI5459903EA 82.9 EUR
MARI5459903
Schraubkappen mit Tropfpipette für Gewindeflaschen
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Schraubverschlüsse mit Tropfpipette.
  • Aus weißem Polypropylen
  • Mit weißem Gummisauger
  • Mit Tropfpipette mit gebogener, kugelförmiger Spitze aus klarem Glas
Schraubkappen GL 18 für Gewindeflaschen.
Verpackung: Mindestbestellmenge: 100 Stück je Typ.