Schwenkrollenmischer, RM5F
Lieferant: MARIENFELD
7202038
MARI7202038EA 1500 EUR
MARI7202038
Schwenkrollenmischer, RM5F
Zellkultur-Roller
Ermöglicht die gründliche Durchmischung von Proben und Zellsuspensionen durch Wackel- und Rollbewegungen.
  • Taumel- und Rollbewegungen
  • Fünf Rollen aus PVC, jede mit einer Länge von 334 mm
  • Rollen Ø: 32 mm
  • EU-Stecker