Becher für die Lagerung von Mikroinstrumenten
Lieferant: KLS Martin Group
55-348-00
MART55-348-00EA 0 EUR
MART55-348-00
Becher für die Lagerung von Mikroinstrumenten
Becher
Edelstahl.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Für die Lagerung von Mikroinstrumenten.