Pre-poured plates, CHROMagar™
Lieferant: MASTER AND OWNERS, R/V THOMPSON
201381
MAST201381EA
47.3
EUR
MAST201381
Pre-poured plates, CHROMagar™
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
For isolation or enrichment of bacteria from clinical samples.
- 20 units/box