4-Methyl-2-chinolinol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Lepidinol, 4-Methylquinolin-2-ol, 2-Hydroxy-4-methylquinoline
AC12157.1
MAYBAC12157.1EA 0 EUR
MAYBAC12157.1
4-Methyl-2-chinolinol
4-Methyl-2-chinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,185 g/mol
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
MDL: MFCD00006745
CAS-Nummer: 607-66-9
EINECS: 210-139-0