5-Methyl-2-thenoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
AC12788DA
AC12788EA
AC12788.50
MAYBAC12788DAEA
0
EUR
MAYBAC12788DA
MAYBAC12788EA
MAYBAC12788.50
5-Methyl-2-thenoesäure
5-Methyl-2-thenoesäure
Formel:
C₆H₆O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005439 CAS-Nummer: 1918-79-2 EINECS: 217-640-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136°C to 139°C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |