4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
AC17979.1
MAYBAC17979.1EA
0
EUR
MAYBAC17979.1
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,18 g/mol |
MDL:
MFCD00005281 CAS-Nummer: 10041-02-8 EINECS: 233-121-4 |