3-Brom-2-chlorthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
AC25875DA
AC25875.10
MAYBAC25875DAEA
0
EUR
MAYBAC25875DA
MAYBAC25875.10
3-Brom-2-chlorthiophen
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formel:
C₄H₂BrClS Molecular Weight: 197,48 g/mol Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00043883 CAS-Nummer: 40032-73-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |