5-Amino-1H-indazol
Lieferant: Thermo Scientific
AC30454.10 AC30454.50
MAYBAC30454.10EA 0 EUR
MAYBAC30454.10 MAYBAC30454.50
5-Amino-1H-indazol
5-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183 °C
MDL: MFCD00037975
CAS-Nummer: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III