2,6-Difluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluor-2-isothiocyanatobenzol
AC30815.10
MAYBAC30815.10EA
0
EUR
MAYBAC30815.10
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
2,6-Difluorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃F₂NS Molecular Weight: 171,17 g/mol Siedepunkt: 106…107 °C (35 mmHg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041047 CAS-Nummer: 207974-17-2 UN: 2930 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |