4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
AC30912.1 AC30912.10 AC30912.50
MAYBAC30912.1EA 0 EUR
MAYBAC30912.1 MAYBAC30912.10 MAYBAC30912.50
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Siedepunkt: 85…90 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,4666 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013873
CAS-Nummer: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III