3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
AC31181.10
MAYBAC31181.10EA
0
EUR
MAYBAC31181.10
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₅H₂F₆N₂ Molecular Weight: 204.07 g/mol Siedepunkt: 148 |
MDL:
MFCD00153672 CAS-Nummer: 14704-41-7 |