2,4-Dimethoxyphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Isocyanato-2,4-dimethoxybenzene
AC31429DA
AC31429.50
MAYBAC31429DAEA
0
EUR
MAYBAC31429DA
MAYBAC31429.50
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat
2,4-Dimethoxyphenylisocyanat
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,18 g/mol Siedepunkt: 140 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 30…31 °C |
MDL:
MFCD00002005 CAS-Nummer: 84370-87-6 EINECS: 282-747-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |