4-(Chlormethyl)phenylisocyanat

Lieferant: Thermo Scientific

AC31435.10
MAYBAC31435.10EA 0 EUR
MAYBAC31435.10
4-(Chlormethyl)phenylisocyanat
4-(Chlormethyl)phenylisocyanat
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (0,005 mmHg)
Schmelzpunkt: 34 °C
Dichte: 1,216 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134403
CAS-Nummer: 29173-65-7
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR