2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Fluor-2-isocyanato-4-methylbenzol, 4-Fluor-3-isocyanatotoluol
AC31931.1
MAYBAC31931.1EA
0
EUR
MAYBAC31931.1
2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol Siedepunkt: 80 °C (3 mmHg) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00673050 CAS-Nummer: 190774-50-6 |