2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate

AC31934.250 AC31934.1
MAYBAC31934.250EA 0 EUR
MAYBAC31934.250 MAYBAC31934.1
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃F₄NO
Molecular Weight: 205.11 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (2.5 mmHg)
Dichte: 1.418
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673069
CAS-Nummer: 69922-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR