4-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
AC31953.250
MAYBAC31953.250EA
0
EUR
MAYBAC31953.250
4-(Methylthio)phenylisothiocyanat
4-(Methylthio)phenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₇NS₂ Molecular Weight: 181,28 g/mol Siedepunkt: 127…128 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 60…62 °C |
MDL:
MFCD00041368 CAS-Nummer: 15863-41-9 UN: 2923 ADR: 8,III |