2-Chlor-5-methylpyridin 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-picoline
AC34403.50
MAYBAC34403.50EA 0 EUR
MAYBAC34403.50
2-Chlor-5-methylpyridin 94%
2-Chlor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,169 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00792460
CAS-Nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to straw yellow to pink-orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %