3-Bromphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-bromphenyl)boran, 3-Brombenzolboronsäure
AC35894.1
358940010
358940050
MAYBAC35894.1EA
0
EUR
MAYBAC35894.1
ACRO358940010
ACRO358940050
3-Bromphenylboronsäure 97%
3-Bromphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BBrO₂ Molecular Weight: 200.83 g/mol Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00239386 CAS-Nummer: 89598-96-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |