3,5-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
AC35917.1
MAYBAC35917.1EA 0 EUR
MAYBAC35917.1
3,5-Difluorphenylboronsäure
3,5-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Molecular Weight: 157,91 g/mol
MDL: MFCD01318138
CAS-Nummer: 156545-07-2