2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(2,5-Dimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,5-Dimethoxybenzolboronsäure, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)boran
AC35921.1
MAYBAC35921.1EA
0
EUR
MAYBAC35921.1
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181,98 g/mol |
MDL:
MFCD01318181 CAS-Nummer: 107099-99-0 |