3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

AC35972.250 AC35972.1
MAYBAC35972.250EA 0 EUR
MAYBAC35972.250 MAYBAC35972.1
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
3-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320697
CAS-Nummer: 179113-90-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR