2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dihydroxy(2-(trifluormethyl)phenyl)boran, 2-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, (2-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
AC35974.250
AC35974.1
MAYBAC35974.250EA
0
EUR
MAYBAC35974.250
MAYBAC35974.1
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₂ Molecular Weight: 189.93 g/mol |
MDL:
MFCD00236059 CAS-Nummer: 1423-27-4 |