Benzothiazol-2-ol
Lieferant: Thermo Scientific
AC40197DA
AC40197EA
AC40197.50
MAYBAC40197DAEA
0
EUR
MAYBAC40197DA
MAYBAC40197EA
MAYBAC40197.50
Benzothiazol-2-ol
Benzothiazol-2-ol
Formel:
C₇H₅NOS |
MDL:
MFCD00022868 CAS-Nummer: 934-34-9 EINECS: 213-281-1 |