4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
AW01128DA
AW01128.10
MAYBAW01128DAEA
0
EUR
MAYBAW01128DA
MAYBAW01128.10
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyd
4-[(2-Chlor-6-fluorbenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₁₂ClFO₃ |
MDL:
MFCD01590672 CAS-Nummer: 306934-75-8 |