3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB00300DA
BTB00300EA
BTB00300.50
MAYBBTB00300DAEA
0
EUR
MAYBBTB00300DA
MAYBBTB00300EA
MAYBBTB00300.50
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₉H₄Cl₂OS |
MDL:
MFCD00053069 CAS-Nummer: 21815-91-8 UN: 3261 ADR: 8,II |