Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
BTB00312.1
BTB00312.10
MAYBBTB00312.1EA
0
EUR
MAYBBTB00312.1
MAYBBTB00312.10
Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₇ClO₂S |
MDL:
MFCD00052503 CAS-Nummer: 21211-07-4 |