Isoniazid

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Isonicotinsäurehydrazid, γ-Picolinsäurehydrazid, 4-Pyridincarbonsäurehydrazid, 4-Picolinsäurehydrazid

BTB00366.1 BTB00366.10
MAYBBTB00366.1EA 0 EUR
MAYBBTB00366.1 MAYBBTB00366.10
Isoniazid
Isoniazid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006426
CAS-Nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR