2-Chlorbenzhydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chlorobenzoic hydrazide
BTB00503-0.25
MAYBBTB00503-0.25EA
0
EUR
MAYBBTB00503-0.25
2-Chlorbenzhydrazid
2-Chlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00007597 CAS-Nummer: 5814-05-1 EINECS: 227-380-2 |