5-Fluorisatin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
BTB01627.1
BTB01627.50
MAYBBTB01627.1EA
0
EUR
MAYBBTB01627.1
MAYBBTB01627.50
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022795 CAS-Nummer: 443-69-6 |