N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB01843.50
MAYBBTB01843.50EA
0
EUR
MAYBBTB01843.50
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₂O₃ |
MDL:
MFCD00052375 CAS-Nummer: 62054-72-2 |