3,5-Dibromsalicylaldehyd

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

BTB02697.1 BTB02697EA BTB02697EE
MAYBBTB02697.1EA 0 EUR
MAYBBTB02697.1 MAYBBTB02697EA MAYBBTB02697EE
3,5-Dibromsalicylaldehyd
3,5-Dibromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
MDL: MFCD00003318
CAS-Nummer: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR