5-Amino-2-(1-pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
BTB03126.0001
MAYBBTB03126.0001EA
0
EUR
MAYBBTB03126.0001
5-Amino-2-(1-pyrrolyl)benzonitril
5-Amino-2-(1-pyrrolyl)benzonitril
Formel:
C₁₁H₉N₃ |
CAS-Nummer:
106981-51-5 |