3,5-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
BTB03142.1 BTB03142EA
MAYBBTB03142.1EA 0 EUR
MAYBBTB03142.1 MAYBBTB03142EA
3,5-Dichlorbenzoesäure
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 309
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002494
CAS-Nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4