5-Chlor-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
BTB03668.10
MAYBBTB03668.10EA
0
EUR
MAYBBTB03668.10
5-Chlor-4-fluor-2-nitroanilin
5-Chlor-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₄ClFN₂O₂ Molecular Weight: 190,56 g/mol Schmelzpunkt: 146…147 °C |
MDL:
MFCD00052698 CAS-Nummer: 104222-34-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |