5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
BTB04130.1
BTB04130EA
BTB04130EE
MAYBBTB04130.1EA
0
EUR
MAYBBTB04130.1
MAYBBTB04130EA
MAYBBTB04130EE
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154.14 g/mol Siedepunkt: 182 Schmelzpunkt: 56 |
MDL:
MFCD00011668 CAS-Nummer: 394-32-1 EINECS: 206-893-5 |