2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
BTB04900.1
BTB04900EA
BTB04900.50
MAYBBTB04900.1EA
0
EUR
MAYBBTB04900.1
MAYBBTB04900EA
MAYBBTB04900.50
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 68…70 °C |
MDL:
MFCD00042151 CAS-Nummer: 113170-71-1 |