2-[(2,6-Dichlorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
BTB05370.1
MAYBBTB05370.1EA
0
EUR
MAYBBTB05370.1
2-[(2,6-Dichlorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
2-[(2,6-Dichlorbenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₁₄H₉Cl₂NO₄ |
CAS-Nummer:
219539-46-5 |