N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
N-(Chloroacetyl)-2,4-dimethoxyaniline
BTB06598.1
MAYBBTB06598.1EA
0
EUR
MAYBBTB06598.1
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-chloracetamid
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO₃ |
CAS-Nummer:
101908-41-2 |