2,5-Dichlorthiophenol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Dichlorphenylmercaptan

BTB06657.1 BTB06657.10
MAYBBTB06657.1EA 0 EUR
MAYBBTB06657.1 MAYBBTB06657.10
2,5-Dichlorthiophenol
2,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179.07 g/mol
Siedepunkt: 202
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.415 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00004831
CAS-Nummer: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR