3-Amino-6-methylpyridazin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB07039.1 BTB07039.10
MAYBBTB07039.1EA 0 EUR
MAYBBTB07039.1 MAYBBTB07039.10
3-Amino-6-methylpyridazin
3-Amino-6-methylpyridazin
Formel: C₅H₇N₃
MDL: MFCD01569899
CAS-Nummer: 18591-82-7
EINECS: 242-430-3